Merck
AMBH95E1323E
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-3-methoxyphenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-fluoro-3-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H7FO2/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8/h2-4,9H,1H3
InChIKey
HRZRWOBHACTFLF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/447462-87-5.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)