Merck
AMBH95E086A2
Ambeed, Inc.
Methyl 7-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.07
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 7-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)8-5-3-2-4-6(10)7(5)11-12-8/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
ZWIGZYXFNSNWME-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885279-52-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)