Merck
AMBH95E08476
Ambeed, Inc.
Di-tert-butyl 2-cyanopiperazine-1,4-dicarboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.38
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
di(tert-butyl) 2-cyano-1,4-piperazinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C15H25N3O4/c1-14(2,3)21-12(19)17-7-8-18(11(9-16)10-17)13(20)22-15(4,5)6/h11H,7-8,10H2,1-6H3
InChIKey
KSXCMLBJAMFZEZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/924964-23-8.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/924964-23-8.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)