Merck
AMBH95E082DA
Ambeed, Inc.
2-Methylthiazole-5-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-methyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H4N2S/c1-4-7-3-5(2-6)8-4/h3H,1H3
InChIKey
YQLHOMLLEOCIOH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65735-10-6.html
Piktogramme
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)