Merck
AMBH95E07CF1
Ambeed, Inc.
1-Bromo-5-fluoronaphthalene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-bromo-5-fluoronaphthalene
Inchi Code
1S/C10H6BrF/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6H
InChIKey
ZYBZDDMAAQTLEV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or semi-solid or Solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/315-56-0.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)