Merck
AMBH95E07C54
Ambeed, Inc.
3-Amino-5-bromobenzene-1-sulfonamide
Größe auswählen
50 MG
CHF 148.18
100 MG
CHF 192.27
250 MG
CHF 258.41
Lieferanten-SKU: A1086548-50MG
CHF 148.18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 148.18
100 MG
CHF 192.27
250 MG
CHF 258.41
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A1086548-50MG
CHF 148.18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-5-bromobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O2S/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)12(9,10)11/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
InChIKey
OMHCJSZERNZPJB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261817-84-8.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1261817-84-8.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)