Wichtige Dokumente
AMBH93E4C73D
Ambeed, Inc.
Myristoyl Ethanolamide
About This Item
Iupac Name
N-(2-hydroxyethyl)tetradecanamide
Inchi Code
1S/C16H33NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16(19)17-14-15-18/h18H,2-15H2,1H3,(H,17,19)
InChIKey
JHIXEZNTXMFXEK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)