Merck
AMBH93E4C6EB
Ambeed, Inc.
1-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C18H12BrN/c19-16-11-6-10-15-14-9-4-5-12-17(14)20(18(15)16)13-7-2-1-3-8-13/h1-12H
InChIKey
AELBZZMQJAJEJW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1333002-37-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1333002-37-1.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)