Merck
AMBH93E4C3AF
Ambeed, Inc.
Diisopropyl adipate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.3
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
diisopropyl hexanedioate
Inchi Code
1S/C12H22O4/c1-9(2)15-11(13)7-5-6-8-12(14)16-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
InChIKey
ZDQWESQEGGJUCH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6938-94-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)