Merck
AMBH93E4C226
Ambeed, Inc.
Glumetinib
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
459.49
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1-((6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)sulfonyl)-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C21H17N9O2S/c1-27-11-16(7-24-27)14-3-4-20-23-10-21(29(20)13-14)33(31,32)30-19-5-15(6-22-18(19)9-26-30)17-8-25-28(2)12-17/h3-13H,1-2H3
InChIKey
RYBLECYFLJXEJX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1642581-63-2.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1642581-63-2.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)