Merck
AMBH93D53639
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(3-iodobenzoyl)piperazine-1-carboxylate
Größe auswählen
250 MG
CHF 93.07
1 G
CHF 137.16
5 G
CHF 322.10
10 G
CHF 486.21
25 G
CHF 796.07
Lieferanten-SKU: A169008-250MG
CHF 93.07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 93.07
1 G
CHF 137.16
5 G
CHF 322.10
10 G
CHF 486.21
25 G
CHF 796.07
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A169008-250MG
CHF 93.07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-iodobenzoyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H21IN2O3/c1-16(2,3)22-15(21)19-9-7-18(8-10-19)14(20)12-5-4-6-13(17)11-12/h4-6,11H,7-10H2,1-3H3
InChIKey
DYWUNSKOZOZBCR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/838845-52-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)