Merck
AMBH93D535AC
Ambeed, Inc.
2-Methoxy-N-(2-methoxyphenyl)benzimidamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.3
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-methoxy-N-(2-methoxyphenyl)benzimidamide
Inchi Code
1S/C15H16N2O2/c1-18-13-9-5-3-7-11(13)15(16)17-12-8-4-6-10-14(12)19-2/h3-10H,1-2H3,(H2,16,17)
InChIKey
DRQKGHZNTXISPF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/524923-93-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/524923-93-1.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)