Merck
AMBH93D534E3
Ambeed, Inc.
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.03
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
8-bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H4BrF3N2/c9-6-3-5(8(10,11)12)4-14-2-1-13-7(6)14/h1-4H
InChIKey
BMXFPWURRMQENU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1277178-00-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1277178-00-3.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)