Merck
AMBH93D52FAF
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.15
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c1-14-7-2-3-8(9(10,11)12)6(4-7)5-13/h2-5H,1H3
InChIKey
QFKMLBPPJRRDBX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/944905-42-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)