Merck
AMBH6FD84643
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloro-4-methoxypyrimidine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,5-dichloro-4-pyrimidinyl methyl ether
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2O/c1-10-4-3(6)2-8-5(7)9-4/h2H,1H3
InChIKey
FNXVYHFDDCNERP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5750-74-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)