Merck
AMBH6FD84618
Ambeed, Inc.
7-Fluoronaphthalen-2-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
7-fluoro-2-naphthol
Inchi Code
1S/C10H7FO/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6,12H
InChIKey
JCBBZMAQEXJMCY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/889884-94-0.html
Synonym
7-fluoronaphthalen-2-ol
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/889884-94-0.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)