Merck
AMBH6FD7F814
Ambeed, Inc.
4-Chlorobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.04
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-chloro-1-butanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10ClN.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h1-4,6H2;1H
InChIKey
NSDWMQZDGGQRLM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6435-84-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)