Merck
AMBH5806476D
Ambeed, Inc.
3,5-Dichlorotoluene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.03
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1,3-dichloro-5-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H6Cl2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4H,1H3
InChIKey
RYMMNSVHOKXTNN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Viscous liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25186-47-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/25186-47-4.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)