Merck
AMBH47A968BF
Ambeed, Inc.
4-Isopropyl-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-isopropyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-4(2)5-3-8-9-6(5)7/h3-4H,1-2H3,(H3,7,8,9)
InChIKey
UQTLFNBARWAWIS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/151521-49-2.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)