Key Documents
AMBH324ABAFC
Ambeed, Inc.
5-Amino-3-(3-methoxyphenyl)isoxazole
About This Item
Iupac Name
3-(3-methoxyphenyl)-5-isoxazolamine
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-13-8-4-2-3-7(5-8)9-6-10(11)14-12-9/h2-6H,11H2,1H3
InChIKey
GFZSBBXGHNWHSF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/119162-46-8.html
Analysenzertifikate (COA)
Sie brauchen ein Muster eines COA?
Dies ist ein Muster eines Analysezertifikats (COA). Die darin enthaltenen Angaben beziehen sich möglicherweise nicht auf eine kürzlich hergestellte Charge dieses bestimmten Produkts.