Merck
AMBH324AB6F0
Ambeed, Inc.
1-Butyl-1H-pyrazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.19
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-butyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H12N2/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-9/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3
InChIKey
FMPJPCHSXGNEMD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52096-24-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)