Wichtige Dokumente
AMBH3155FDF8
Ambeed, Inc.
2-Phenoxybenzene sulfonyl chloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: A852681-100MG
CHF 127.36
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: A852681-100MG
CHF 127.36
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-phenoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H9ClO3S/c13-17(14,15)12-9-5-4-8-11(12)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChIKey
MFBATEXBHGBONO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)