Merck
AMBH3155FB0C
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-hydroxybenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-10(13)8-4-6-9(12)7-5-8/h4-7,12H,1-3H3
InChIKey
WHWMOMRHHQLBQQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25804-49-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)