Merck
AMBH303C6BE4
Ambeed, Inc.
2-(6-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.08
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(6-bromo-2-pyridinyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C8H10BrNO/c1-8(2,11)6-4-3-5-7(9)10-6/h3-5,11H,1-2H3
InChIKey
OXSDDDKLMCHNHF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow-brown to Brown Sticky Oil to Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/638218-78-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)