Merck
AMBH303C66E7
Ambeed, Inc.
4-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-(trifluoromethoxy)-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H7F3N2O/c8-7(9,10)13-4-1-2-5(11)6(12)3-4/h1-3H,11-12H2
InChIKey
PIOKGAUSPFWRMD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/658-89-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)