Merck
AMBH303C60DB
Ambeed, Inc.
7-Bromoquinolin-3-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.07
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
7-bromo-3-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c10-7-2-1-6-3-8(11)5-12-9(6)4-7/h1-5H,11H2
InChIKey
CCHYPYCCQBLGLJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1266322-58-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)