Merck
AMBH303C5A75
Ambeed, Inc.
RU 23686 free base
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.31
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 3-(4-piperidinyl)-1H-indol-5-yl ether
Inchi Code
1S/C14H18N2O/c1-17-11-2-3-14-12(8-11)13(9-16-14)10-4-6-15-7-5-10/h2-3,8-10,15-16H,4-7H2,1H3
InChIKey
KRDQQMGVPDMSNR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52157-82-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)