Merck
AMBH303C5889
Ambeed, Inc.
Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl carbonochloridate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.58
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
benzo[d][1,3]dioxol-5-yl carbonochloridate
Inchi Code
1S/C8H5ClO4/c9-8(10)13-5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3H,4H2
InChIKey
DTGXWXVOKIDGIE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/117886-89-2.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)