Merck
AMBH303C574A
Ambeed, Inc.
2-(5-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.08
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(5-bromo-2-pyridinyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C8H10BrNO/c1-8(2,11)7-4-3-6(9)5-10-7/h3-5,11H,1-2H3
InChIKey
RDQCATQYMZDJLU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/290307-40-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)