Merck
AMBH303C5635
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-amino-4-(thiophen-2-yl)phenyl)carbamate
Größe auswählen
100 MG
CHF 116.34
250 MG
CHF 155.53
Lieferanten-SKU: A293536-100MG
CHF 116.34
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 116.34
250 MG
CHF 155.53
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.39
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A293536-100MG
CHF 116.34
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (2-amino-4-(thiophen-2-yl)phenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H18N2O2S/c1-15(2,3)19-14(18)17-12-7-6-10(9-11(12)16)13-5-4-8-20-13/h4-9H,16H2,1-3H3,(H,17,18)
InChIKey
JNJJINIJWXHEQQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/335255-43-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)