Merck
AMBH303C5383
Ambeed, Inc.
(4-Fluorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.87
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(4-fluorobenzyl)(triphenyl)phosphonium chloride
Inchi Code
1S/C25H21FP.ClH/c26-22-18-16-21(17-19-22)20-27(23-10-4-1-5-11-23,24-12-6-2-7-13-24)25-14-8-3-9-15-25;/h1-19H,20H2;1H/q+1;/p-1
InChIKey
CBHDAHHYMRXLIP-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3462-95-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)