Merck
AMBH303C527D
Ambeed, Inc.
6-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
Inchi Code
1S/C6H3BrFNO3/c7-3-1-2-4(8)5(6(3)10)9(11)12/h1-2,10H
InChIKey
CQJOFGRGDPFXEA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/872363-59-2.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)