Wichtige Dokumente
AMBH303C4BEB
Ambeed, Inc.
3-Bromo-1H-indazole-4-carbonitrile
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-bromo-1H-indazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H4BrN3/c9-8-7-5(4-10)2-1-3-6(7)11-12-8/h1-3H,(H,11,12)
InChIKey
FMBYTIGGQXFBKG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1000341-36-5.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)