Merck
AMBH303C4992
Ambeed, Inc.
Azetidin-3-yl acetate 2,2,2-trifluoroacetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
azetidin-3-yl acetate 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C5H9NO2.C2HF3O2/c1-4(7)8-5-2-6-3-5;3-2(4,5)1(6)7/h5-6H,2-3H2,1H3;(H,6,7)
InChIKey
FFOJAXJYBZLGAQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to yellow-brown powder or crystals or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1356114-40-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)