Merck
AMBH303C472D
Ambeed, Inc.
3,4-Dibromo-5-nitro-1H-pyrazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.87
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3,4-dibromo-5-nitro-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C3HBr2N3O2/c4-1-2(5)6-7-3(1)8(9)10/h(H,6,7)
InChIKey
OXDUHJKOCRBBCW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/104599-37-3.html
Synonym
4,5-Dibromo-3-nitro-1H-pyrazole
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/104599-37-3.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)