Merck
AMBH303C45E2
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-(pyridin-2-yl)benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.65
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-chloro-4-(2-pyridinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H8ClNO2/c13-10-7-8(4-5-9(10)12(15)16)11-3-1-2-6-14-11/h1-7H,(H,15,16)
InChIKey
XFFDLHWFACHDPI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/904310-61-8.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/904310-61-8.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)