Merck
AMBH303C426E
Ambeed, Inc.
6-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-bromo-1-methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c1-11-7-4-5(9)2-3-6(7)10-8(11)12/h2-4H,1H3,(H,10,12)
InChIKey
WQXHBMNNVRGWHF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/305790-48-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)