Merck
AMBH2D702568
Ambeed, Inc.
4-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-(1,3-oxazol-5-yl)aniline
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-11-6-12-9/h1-6H,10H2
InChIKey
SLJBMRSOKUTXDF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1008-95-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)