Merck
AMBH2D701CAB
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-Ethylpiperazine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.31
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 3-ethyl-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-5-9-8-13(7-6-12-9)10(14)15-11(2,3)4/h9,12H,5-8H2,1-4H3
InChIKey
DXJOJUNLMJMJSN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/438049-35-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)