Merck
AMBH2D701BEB
Ambeed, Inc.
3-Chloro-5-methoxypyridazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.56
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-chloro-5-methoxypyridazine
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c1-9-4-2-5(6)8-7-3-4/h2-3H,1H3
InChIKey
XLGRINRFBNCHQS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/123696-02-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)