Merck
AMBH2D701B67
Ambeed, Inc.
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyrimidine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.05
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c1-5-2-3-11-6(8)4-9-7(11)10-5/h2-4H,1H2,(H,9,10)
InChIKey
NOUCQUNPOSKMAY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/375857-62-8.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)