Merck
AMBH2D7018FB
Ambeed, Inc.
Buspirone Related Compound K
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.21
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c11-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(12)10-7/h1-6H2,(H,10,11,12)
InChIKey
YRTHJMQKDCXPAY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1075-89-4.html
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)