Merck
AMBH2D700ED8
Ambeed, Inc.
7-Bromothieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
7-bromothieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrNO2S/c9-7-6-4(1-2-10-7)3-5(13-6)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
InChIKey
DTHRRQRNJLZQJK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2089325-75-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)