Merck
AMBH2D700DE8
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-phenylpyrimidine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.63
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-chloro-5-phenylpyrimidine
Inchi Code
1S/C10H7ClN2/c11-10-12-6-9(7-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
InChIKey
JJNIWMPNOFGQEA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22536-62-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)