Merck
AMBH2D7009EF
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-hydroxynicotinic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.56
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-chloro-5-hydroxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H4ClNO3/c7-5-4(6(10)11)1-3(9)2-8-5/h1-2,9H,(H,10,11)
InChIKey
OKIASDFNVMJNDT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42959-40-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)