Merck
AMBH2D700985
Ambeed, Inc.
Methyl 6-(bromomethyl)picolinate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 6-(bromomethyl)-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)7-4-2-3-6(5-9)10-7/h2-4H,5H2,1H3
InChIKey
GLLACFRFEBEMED-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/146462-25-1.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)