Merck
AMBH2D700959
Ambeed, Inc.
(2-Bromo-5-methoxyphenyl)methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.08
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(2-bromo-5-methoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10BrNO/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-4H,5,10H2,1H3
InChIKey
PWFPLVSPVFJSSZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/887581-09-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)