Wichtige Dokumente
AMBH2D7007FF
Ambeed, Inc.
6-Amino-4-methylnicotinonitrile
About This Item
Iupac Name
6-amino-4-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H7N3/c1-5-2-7(9)10-4-6(5)3-8/h2,4H,1H3,(H2,9,10)
InChIKey
WOQVCAIIMZEFGA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)