Merck
AMBH2D7005EE
Ambeed, Inc.
2,6-Dimethylhydroquinone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,6-dimethyl-1,4-benzenediol
Inchi Code
1S/C8H10O2/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4,9-10H,1-2H3
InChIKey
SGWZVZZVXOJRAQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/654-42-2.html
Piktogramme
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)