Merck
AMBH2D700478
Ambeed, Inc.
2,5-Dibromo-4-nitro-1H-imidazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.87
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,5-dibromo-4-nitro-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C3HBr2N3O2/c4-1-2(8(9)10)7-3(5)6-1/h(H,6,7)
InChIKey
ZGEMTDYSQTXJOF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6154-30-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/6154-30-9.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)